Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Trägerplatten für Zellkultureinsätze können Sie bis zu 24 Einsätze gleichzeitig verwenden. Sowohl für Kulturen in einzelnen Wells als auch für Kulturen mit gemeinsam genutztem Medium.
Marke: Thermo Scientific™ 141078
464.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Trägerplattensystem ermöglicht drei verschiedene Höheneinstellungen für Zellkultureinsätze, um Kulturen mit Flüssigkeits-Luft-Schnittstelle und verschiedene Zellzufuhrprotokolle aufzunehmen. Das Multi-Well-Trägerplattensystem ist einzeln verpackt und wird mit oder ohne Zellkultureinsätze geliefert.
Merkmale:- Erfüllt die ANSI™ Standards
- Wells mit alphanumerischen Kennzeichnungen
- Polycarbonat-Membran mit drei Porengrößen für mehr Flexibilität bei Forschungsarbeiten
- Die Einsätze sind ideal für die 3D-Bildgebung; die Membran ist transparent, wenn sie nass ist.
- Die Trägerplatten können in zwei Formaten bestellt werden, die zu den Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandelten Schalen mit 12 und 24 Wells passen.
- Die einzigartige Architektur der Trägerplatte umfasst eine Trägerstruktur für variable Höhenverstellungen.
- Durch einfaches Drehen des Einsatzes greifen Laschen zur Höheneinstellung an drei verschiedenen Höhen in der Trägerstruktur.
Spezifikation
12-Well-Trägerplatte mit Zellkultureinsätzen | |
1,13 cm2 | |
Niedrig hängende Position – 2 ml; mittlere hängende Position – 3 ml; hohe hängende Position – 4 ml | |
0,4 μm | |
Zellkultureinsatz | |
4 | |
Klar | |
Steril |
12 | |
Polycarbonat (Membran) | |
< 0,85 x 10^8 | |
Kultureinsatz | |
1 | |
Trägerplattensysteme | |
Zellkultur | |
12 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
184376 | Konformitätsbescheinigung | 20/02/2025 | 141078 |
164162 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 141078 |
183629 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 141078 |
168128 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 141078 |
184376 | Bestrahlungszertifikat | 11/02/2025 | 141078 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.