Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 450 Kit für das Messgerät für gelösten Sauerstoff
Eutech™ bietet eine große Auswahl an Messgeräten und Sonden für gelösten Sauerstoff (DO), welche die Menge des in einer Lösung gelösten gasförmigen Sauerstoffs in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X651635
1306.77 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Eutech™ DO450 Dissolved Oxygen Meter ist ein tragbares, wasserdichtes Messgerät für gelösten Sauerstoff/Temperatur. Das DO450 Messgerät bietet eine kostengünstige, optische RDO-Technologie, die Wartungszeit und -kosten reduziert.
Eigenschaften
- Parameter: Gelöster Sauerstoff/Temperatur
- Die wartungsfreie optische Sonde ohne Elektrolyt macht den Austausch empfindlicher Membrane überflüssig und eliminiert den Salzaufbau aus Nachfülllösungen
- Strapazierfähiges, wasserdichtes und staubdichtes Design mit IP67-Rating
- Die große einstellbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung bietet die Temperaturmessung
- Wechseln Sie mit einem Knopfdruck zwischen % Sättigung und mg/l (ppm) gelöstem Sauerstoff
- Alarm für fällige Kalibrierung – visuelle Anzeige, wenn das Messgerät neu kalibriert werden muss
- Manueller Kompensation von Luftdruck und Salinität
- Wählbare Temperaturanzeige in ºC oder ºF – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
- Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
- Speicherung von bis zu 500 Datensätzen – einfache USB- oder RS232-Ausgabe mit optionalen Datenkabeln
- Die integrierte Echtzeituhr stempelt gespeicherte Daten und Kalibrierungsdaten mit Uhrzeit und Datum – und erfüllt die Standards für GLP (Good Laboratory Practices)
- 500 Stunden Akkulaufzeit oder optionales Universalnetzteil verwenden
- Integriertes Stativ mit Wandhalterung – Ermöglicht die einfache Messung und Lagerung auf dem Labortisch
Spezifikation
DO 450 Messgeräte-Kit: Messgerät für gelösten Sauerstoff, RDO-Elektrode mit Sensorkappe, zwei AA-Batterien, Hartschalenkoffer, USB-Kabel, RDO-Edelstahl-Gewicht/Schutz, RDO-Kalibrierkammer | |
USB oder RS232 | |
0,0 °C° bis 50,0 °C° | |
±0.5 ºC; ±0.9 ºF | |
Einstellbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |
IP-67 | |
Messgerät: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 in (20 x 8.3 x 5.7 cm), verpackt: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 in (23 x 23 x 7 cm) | |
Messgerät: 1 lb. (0,453592 kg), verpackt: 1,4 lb. | |
0 bis 200 %; 0 bis 20 ppm/mg/l | |
0.10 %; 0.1 ppm/mg/l | |
0,0 °F bis 122,0 °F | |
>100 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) | |
±2 %; ±0.1 ppm oder mg/l bis zu 8; ±0.2 ppm oder mg/l über 8 |
Temperaturkompensation, Druck- & Salinitätsausgleich = Manuell Zeit- und Datumsstempel der Kalibrierung und der gespeicherten Daten |
|
DO: Null und Sättigung | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Offset in Schritten von 0.1, ±10 ºC oder ±18 ºF | |
Speichert bis zu 500 Datensätze | |
Optional | |
Messgerät: 0.5 kg, verpackt: 0.7 kg | |
± 2 %; ±0,1 ppm oder mg/l bis zu 8; ± 0,2 ppm oder mg/l über 8 | |
0 bis 200 %; 0 bis 20 ppm/mg/l | |
0.10 %; 0.1 ppm/mg/l | |
0,0 °C° bis 50,0 °C° | |
Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31