Learn More
Gibco™ Trypsin-EDTA (0.05 %), Phenolrot
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus Trypsin-Pulver, einer bestrahlten Mischung aus Proteasen, die aus Schweinepankreas gewonnen wurden
22.80 € - 91.25 €
Spezifikation
Chelatbildner EDTA
Zelltyp Säugetierzellen
Klassifikation Tierischen Ursprungs
Form Flüssig
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11590626
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
25300062
500 mL
91.25 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11580626
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
25300054
100 mL
22.80 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Aufgrund seiner stark Protein-spaltenden Wirkung wird Trypsin weithin zur Zelldissoziation, für Routineanwendungen bei der Zellkulturpassage und zur Dissoziation von Primärgewebe verwendet. Die für die Dissoziation erforderliche Trypsin-Konzentration variiert je nach Zellart und experimentellen Anforderungen.
  • Dokumentierte Rückverfolgbarkeit
  • cGMP-Fertigung an zwei Standorten
  • Qualitätstest
  • Lösungen werden auf pH-Wert, Osmolalität, Sterilität und Wirkungsfähigkeit getestet.
  • Die Rohstoffe werden mit Elektronenbestrahlung geprüft und auf Kontamination durch Endotoxin, PPV, PCV 1/2, Mykoplasmen, Bakterien, Pilze und Viren getestet sowie mehreren Aktivitätsassays, Asche- und Feuchtigkeitsanalysen unterzogen.
  • Verfügbare dokumentierte Rückverfolgbarkeit umfasst die Rückverfolgbarkeit von Chargen, Zertifikate über den tierischen Ursprung, Chargenanalysen, Bestrahlungszertifikate, eine Übersicht über virale Inaktivierung sowie entsprechende Nachweise über die Herkunft von Rohstoffen und Materialien.
Spezifikation
Spezifikation
EDTA
Tierischen Ursprungs
Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Sterile-filtered
270 bis 310 mOsm/kg
Tierischen Ursprungs
Säugetierzellen
Flüssig
Steril gefiltert
Phenolrot, EDTA
Gibco™
In-vitro-Bioassay
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Trypsin-EDTA (0.05 %), Phenolrot