Learn More
Gibco™ Serum neugeborener Kälber, hitzeinaktiviert, neuseeländischer Ursprung
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
Marke: Gibco™ 26010066
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Sicher
- Herkunft: Neuseeland
- Von Kälbern im Alter von maximal 14 Tagen gesammelt.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Neugeborene (14 Tage oder weniger) | |
Flüssig | |
Rinderserum von neugeborenen Kälbern | |
hitzeinaktiviert | |
gefroren |
Rind/Bovine | |
Neuseeland | |
Flasche | |
100 mL | |
Gibco™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2762300 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26010066,26010074 |
2537412 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26010066,26010074 |
2563729 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26010066,26010074 |
2537477 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26010066,26010074 |
2557483 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26010066,26010074 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Serum neugeborener Kälber, hitzeinaktiviert, neuseeländischer Ursprung > 100 ml
Für In-vitro-Diagnostik.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur