Learn More
Gibco™ Serum neugeborener Kälber, hitzeinaktiviert, neuseeländischer Ursprung
Artikelnummer. p-4919354
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11520636
Marke: Gibco™ 26010066
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
  • Serum-Kategorie: Sicher
  • Herkunft: Neuseeland
  • Von Kälbern im Alter von maximal 14 Tagen gesammelt.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Spezies Rind/Bovine
Age Neugeborene (14 Tage oder weniger)
Herkunftsland Neuseeland
Form Flüssig
Format Flasche
Produkttyp Rinderserum von neugeborenen Kälbern
Menge 100 mL
Serum Treatment hitzeinaktiviert
Produktlinie Gibco
Versandbedingung gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für In-vitro-Diagnostik.