Learn More
Notrax Diamond Flex™ Nitrile FR Workstation Welding Mat
Heavy duty oil-resistant and fire retardant diamond plate workstation welding mat. Tough 100% nitrile rubber compound is extremely durable and even withstands welding sparks. Standard size mats are loose lay and require no installation.
Marke:  Notrax 646S4064BY
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17732248
  • 455.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochbelastbare, ölbeständige und feuerhemmende Arbeitsplatz-Schweißmatte mit rautenförmiger Plattenoberfläche
  • Die robuste 100 % Nitrilkautschukverbindung ist äußerst langlebig und hält sogar Schweißfunken stand
  • Die Matten in Standardgröße für einzelne Arbeitsplätze lassen sich einfach verlegen, sodass keine Installation erforderlich ist
  • Die 184 mm dicke Plattform bietet eine erhöhte Arbeitsposition und Isolierung vom harten Boden, während die darunterliegenden Noppen ein flexibles Verbiegen der Matte bei jeder Bewegung ermöglichen
  • Gut sichtbare schwarze oder gelbe Sicherheitsrampen auf allen Seiten, um ein Stolpern zu verhindern
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz/Gelb
163 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
5,3 ft.
Feuerhemmende Zusammensetzung aus Nitrilkautschuk
102 cm
Name des Produkts
Notrax Diamond Flex™ Nitrile FR Workstation Welding Mat > Schweißmatte; Breite: 102 cm