Learn More
Gibco™ Hybridoma-SFM, powder
Komplette, gebrauchsfertige Formulierung
Marke:  Gibco™ 12300067
284.75 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11520426
  • 339.00 € / 10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Gibco Hybridom-SFM ist ein serumfreies Medium mit sehr geringem Proteingehalt, das speziell zur Unterstützung des Wachstums von Hybridomzellen für die Produktion von Antikörpern entwickelt wurde.
  • Möglichkeit zur Unterstützung von Suspensions- und stationären Hybridomzellen und Myelomen
  • Serumfreie Formulierung mit sehr niedrigem Proteingehalt
  • Unterstützung von Suspensions- und stationären Hybridomzellen und Myelomen
  • Geeignet für die Kultur rekombinanter Myelomlinien sowie herkömmlicher Hybridomen
  • Bietet hohe Zelldichten und IgG-Produktion
  • Cholesterin-abhängige Kulturen wie NS0 erfordern die Zugabe von 250x Cholesterin-Lipid-Konzentrat
  • Komplette, gebrauchsfertige Formulierung
  • Es sind keine Zusätze erforderlich.
  • Serumfrei, Formulierung mit sehr niedrigem Proteingehalt, die eine einfachere Reinigung des Proteins von Interesse ermöglicht
  • Enthält < 20 μg/ml Gesamtprotein
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 – 8 °C
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 33 Monate ab Herstellungsdatum
Protein-arm, Serum-frei, Serum-frei
Hybridom-Medium, Pulver
Glutamin
10 L
Hybridome
Pulver
Serumfrei
Gibco™
Raumtemperatur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2558703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12300067
Chargennummer2558704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12300067
Chargennummer2553364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12300067
Chargennummer2522388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12300067
Chargennummer2512450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12300067
Name des Produkts
Gibco™ Hybridoma-SFM, powder > 10 l