Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech Prozesswischtücher
Reißfest, fusselarm und 100 % silikonfrei. Ideal zum Entfernen von Öl und Fett sowie als Mehrweg-Wischtücher für die Reinigung mit Chemikalien und Lösemitteln. Maximale Effizienz durch Doppelfaltung. Verpackt im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Polybeutel.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 7622
219.73 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 100 % silikonfrei und fusselarm
- Ideal zum Entfernen von Öl und Fett sowie als Mehrweg-Wischtücher für die Reinigung mit Chemikalien und Lösemitteln
- Maximale Effizienz durch Doppelfaltung
- Verpackt im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Polybeutel
Spezifikation
Prozess Wischtücher | |
380 mm | |
490 mm | |
Blau | |
Quarter Fold | |
1-lagig |
15 in. | |
19.3 in. | |
Polypropylen | |
380 x 490 mm | |
420 Packungen | |
Unsteril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %