Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-SDS-Laufpuffer (20X)
Artikelnummer. 15434569
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15434569
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62138.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MES-SDS Laufpuffer (20x) wird für eine hohe Auflösung von Proteinen bei neutralem pH-Wert verwendet. Es findet Anwendung bei der Trennung von kleinen bis mittelgroßen Proteinen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
MES-SDS Laufpuffer (20x) wird für eine hohe Auflösung von Proteinen bei neutralem pH-Wert verwendet. Es findet Anwendung bei der Trennung von kleinen bis mittelgroßen Proteinen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser.
Hinweise
Dieser Puffer enthält: 1 M MES, 1 M Tris-Base, 2 % SDS und 20 mM EDTA bei pH 7,3. Bei Raumtemperatur lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Nicht kompatibel mit starkem Oxidationsmittel und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20X
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MES-SDS running buffer (20X)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium lauryl sulfate, EDTA