Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
Marke: Gibco™ 11965167
228.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
- DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basalmedium zur Wachstumsunterstützung vieler verschiedener Säugetierzellen.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, Endothelzellen aus humanen Nabelschnurvenen (HUVEC) und glatte Muskelzellen sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
- Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Hoher Glukosegehalt, L-Glutamin, Phenolrot
- Ohne: Natriumpyruvat, HEPES
Verwendung von DMEM
- DMEM enthält eine viermal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium.
- Es wurde ursprünglich in einer Formulierung mit niedriger Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt.
- DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
- DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
Spezifikation
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12 | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Sterile-filtered | |
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat | |
4500 mg/L | |
Gibco™, SynerGy™ | |
Raumtemperatur |
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen | |
1 X | |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) | |
Steril gefiltert | |
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, Phenolrot | |
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Säugetierzellkultur | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
5 l | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2786121 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 11965092,11965084,11965175,11965167 |
2458509 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 11965092,11965084,11965175,11965167 |
2478274 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11965092,11965084,11965175,11965167 |
2537094 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11965092,11965084,11965175,11965167 |
2509028 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11965092,11965084,11965175,11965167 |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.