Learn More
Elma™ Stainless Steel Holder Set
Modular basket system with assorted holder hooks for the Elmasonic P, Elmasonic Select, and EASY.
Marke:  Elma™ 1125219
Artikelnummer. 17831317
  • 41.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rilsan-coated holder hooks
  • Holder hooks with 10 hooks
  • Holder hooks are ideal for holding jewelry and watch parts
  • Holder shaft with 4 shafts
  • Holder shaft is ideal for holding impression tray
Spezifikation
Spezifikation
Holder Set
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
Holder Shaft, Holder Hook, 5 Silicone Holders
Stainless Steel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Elma™ Stainless Steel Holder Set > Stainless Steel Holder Set; Includes: Holder Shaft, Holder Hook, 5 Silicone Holders