Learn More
Gibco™ Antibiotika-Antimykotikum (100x)
GREENER_CHOICE
Die Lösung enthält Penicillin, Streptomycin und Gibco Amphotericin B, um eine Kontamination der Zellkultur zu verhindern.
Marke:  Gibco™ 15240096
32.98 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11580486
  • 40.12 € / 20 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Gibco™ Antibiotikum-Antimykotikum dient zur Verhinderung von Kontamination durch Bakterien und Pilze
  • Die Lösung enthält 10.000 Einheiten/ml Penicillin, 10.000 µg/ml Streptomycin und 25 µg/ml Gibco Amphotericin B.
  • Die Antibiotika Penicillin und Streptomycin verhindern durch ihre effektive kombinierte Wirksamkeit die bakterielle Kontamination von Zellkulturen durch grampositive und gramnegative Bakterien.
  • Amphotericin B verhindert eine Pilzkontamination von Zellkulturen durch die Hemmung multizellulärer Pilze und Hefen.
  • Penicillin, das ursprünglich aus dem Pilz Penicillium gewonnen wurde, wirkt direkt, indem es den Neuaufbau der bakteriellen Zellwand stört, sowie indirekt, indem es die Freisetzung von Enzymen auslöst, die die Zellwand weiter verändern.
  • Streptomycin wurde ursprünglich aus Streptomyces griseus gewonnen und wirkt, indem es an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms bindet und dadurch zu einer Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt.
  • Bei -5 °C bis -20 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Versandbedingungen: Trockeneis
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Säugetierzellkultur
Antibiotikum-Antimykotikum
Sterile-filtered
Trockeneis
100X
Flüssig
Steril gefiltert
20 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2779741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15240096,15240062
Chargennummer2585887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15240096,15240062
Chargennummer2585852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15240096,15240062
Chargennummer2585853 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15240096,15240062
Chargennummer2585889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15240096,15240062
Name des Produkts
Gibco™ Antibiotika-Antimykotikum (100x) > 20 mL