Learn More
SGE™ Standardspritzen mit fester Nadel, Serie II
Die Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
Marke: SGE™ 005000
Beschreibung
Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
- Die Edelstahlkolben sind von Hand angepasst, nicht untereinander austauschbar und nicht auswechselbar
- Spritzen mit einer Kapazität von 5 und 10 μl haben einen Außendurchmesser von 6,5 mm, eine Skalenlänge von 54,1 mm und eine 50 mm lange 26s Gauge Nadel
- Spritzen mit einer Kapazität von 25 bis 500 μl haben einen Zylinder mit einem Außendurchmesser von 8 mm, eine Skalenlänge von 60 mm und eine Länge von 50 mm. Die Modelle mit fester 25 Gauge-Nadel sind mit lösungsmittelbeständigem Epoxidkleber in den Zylinder eingeklebt. Die Modelle mit abnehmbarer Nadel verfügen über eine PTFE-Dichtung, eine Feder und eine Mutter für einen auslaufsicheren Betrieb.
Spezifikation
±1 % | |
25 ga. | |
0,31 in. | |
0.5 mm | |
1,96 in. | |
Groß - 10,0 µl, Klein - 2,0 µl | |
Je | |
SGE™ | |
Feste Schräge | |
Ja |
Borosilikatglas (Zylinder) | |
0,01 in. | |
8 mm | |
Standard-Kolben | |
Mikrovolumen-Spritze | |
Gehäuse 100F | |
100 μl | |
50 mm | |
Befestigt |