Learn More
Corning™ Costar™ allgemeine Assay-Platten-Deckel und Abdichtband
Die Konstruktion aus widerstandsfähigem Polystyrol gewährleistet optimale Sichtbarkeit und Festigkeit. Corning™ Mikrotiterplattendeckel für allgemeine Assays sind in verschiedenen Formen und Typen erhältlich.
Brand: Corning™ 3099
118.80 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Alle Deckel sind aus starrem Polystyrol hergestellt
- Die Kerbe in der A1-Ecke des Deckels entspricht den Eckkerben auf allen Corning® Mikrotiterplatten
- The Universal Lid (without a corner notch) does not need to be oriented in any particular direction to be placed on Corning microplates. Der Deckel hat zudem eine kürzere Umrandung als Standarddeckel
Specifications
Polystyrol | |
25 | |
Universaldeckel | |
Eckkerbe |
Steril | |
25 | |
96/384-Well, Halbflächenplatte |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.