Learn More
Corning™ Costar™ allgemeine Assay-Platten-Deckel und Abdichtband
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-152205 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Plate Compatibility:
96/384-Well, Halbflächenplatte
Alle Mikrotiterplatten
Nur 96-Well-Mikrotiterplatten (nicht 2 ml-Block)
Anzahl pro Karton:
25
50
100
Material:
Polystyrol
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10330652
Marke: Corning™ 3099
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus widerstandsfähigem Polystyrol gewährleistet optimale Sichtbarkeit und Festigkeit. Corning™ Mikrotiterplattendeckel für allgemeine Assays sind in verschiedenen Formen und Typen erhältlich.
  • Alle Deckel sind aus starrem Polystyrol hergestellt 
  • Die Kerbe in der A1-Ecke des Deckels entspricht den Eckkerben auf allen Corning® Mikrotiterplatten 
  • The Universal Lid (without a corner notch) does not need to be oriented in any particular direction to be placed on Corning microplates. Der Deckel hat zudem eine kürzere Umrandung als Standarddeckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Anzahl pro Karton 25
Anzahl pro Packung 25
Produkttyp Universaldeckel
Plate Compatibility 96/384-Well, Halbflächenplatte
Abgeschrägte Ecken Eckkerbe