Learn More
Fisherbrand™ Gauged Standard Classic Autoclave
Autoclave set to 126°C.
Marke:  Fisherbrand™ 210004XPFIS
1628.92 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30242851
  • 1714.65 € / 1 Einheit
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Plug and play 12 L autoclave set to 126°C.
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
2.64 gal.
270 mm
10.8 in.
9.52 in.
EU and UK Plug
259°F
50 Hz
230 V
CE
12 L
8.4 in.
210 mm
268 mm
Autoclave
126°C
No
Non-sterile
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gauged Standard Classic Autoclave > 12 L Autoclave, Features, EU and UK Plug