Learn More
Thermo Scientific Chemicals TBE-Laufpuffer (10X)
Wird häufig in der Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet. TBE-Puffer wird für Polyacrylamid und Agarose-Gelelektrophorese verwendet. Es eignet sich ideal für die DNA- und RNA-Trennung bei Gelen mit längerer Laufzeit, höherer Spannung oder Stromstärke. TBE wird mit nicht denaturierenden oder denaturierenden Gelen (7M-Harnstoff) verwendet.
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62788.K7
175.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. TBE Buffer is used for polyacrylamide and agarose gel electrophoresis. It is ideally suited for DNA and RNA separation on longer run, higher voltage or amperage gels. TBE is used with non-denaturing or denaturing (7 M urea) gels. It is also routinely used for DNA automated sequencing gel.5 TBE can also be used for agarose gels but is not recommended for preparative gels for recovery of nucleic acids. Tris-Borate-EDTA buffer has been used for pulsed-field gel electrophoresis (PFGE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
TBE running buffer (10X) | |
4 L | |
It is soluble in water. |
Flüssigkeit | |
Kunststoffflasche |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- TBE running buffer (10X)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, disodium salt, dihydrate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N25L510 | Analysenzertifikat | 19/02/2025 | J62788.K7,J62788.K2,J62788.K3 |
Y18K536 | Analysenzertifikat | 27/11/2024 | J62788.K7,J62788.K2,J62788.K3 |
X01K540 | Analysenzertifikat | 27/11/2024 | J62788.K7,J62788.K2,J62788.K3 |
X20K555 | Analysenzertifikat | 25/10/2024 | J62788.K7,J62788.K2,J62788.K3 |
U01K548 | Analysenzertifikat | 05/08/2024 | J62788.K7,J62788.K2,J62788.K3 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
18Minuten
32Sekunden
45