Learn More
Fisherbrand™ Gemessener Standard-Autoklaven
Artikelnummer. p-200104880 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Modell:
EU- und UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 30242851
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoklav auf 126 eingestellt° C.
Plugin für den 12-l-Autoklaven, eingestellt auf 126° C.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CE
Kapazität (angloamerikanisch) 2,64 gal.
Kapazität (metrisch) 12 L
Tiefe (metrisch) Kammer 270 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 8,4 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 10,8 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 210 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,52 in.
Länge (metrisch) 268 mm
Modell EU- und UK-Stecker
Produkttyp Autoklavieren
Temperatur (angloamerikanisch) 259,° F 
Temperatur (metrisch) 126 °C
Frequenz 50 Hz
Programmierbar Nein
Spannung 230 V