Learn More
ROBU VitraPOR™ Gasverteilungsrohr, Typ B
Mit seilichem Napf
171.00 € - 205.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Typ | Typ B |
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 22 mm |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16852976
|
ROBU VitraPOR™
19220 |
0 |
171.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16882976
|
ROBU VitraPOR™
19223 |
3 |
171.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16892976
|
ROBU VitraPOR™
19224 |
4 |
205.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16872976
|
ROBU VitraPOR™
19222 |
2 |
171.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16862976
|
ROBU VitraPOR™
19221 |
1 |
171.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verwendung zur feinen Gasverteilung in Flüssigkeiten.
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Typ B | |
22 mm |