missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Gasverteilungsrohr, Typ B

Mit seilichem Napf

Marke:  ROBU VitraPOR™ 19223

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18050kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16882976

  • 171.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 01-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Für die Feindispersion von Gasen in Flüssigkeiten
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas 3.3
Typ B
3
22 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote