Learn More
ROBU VitraPOR™ Gasverteilungsrohr, Typ B
Mit seilichem Napf
Marke: ROBU VitraPOR™ 19222
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18050kg
Beschreibung
- Für die Feindispersion von Gasen in Flüssigkeiten
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Typ B | |
2 | |
22 mm |