Learn More
A&D Weighing Analysenwaage Galaxy HR interne Kalibrierung
Eine benutzerfreundliche Waage, die in jedes Budget passt, mit der patentierten C-SHS-Wägetechnologie, die ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein schlankes, kompaktes Design bietet und dieses Modell zu einem der kleinsten platzsparenden Analysegeräte macht
1565.00 € - 1660.00 €
Spezifikation
Displaytyp Umgekehrt beleuchtetes LCD
Material Rostfreier Stahl
Stabilisierungszeit 2 Sekunden
Elektrische Anforderungen 11 VA an den Netzadapter (12 V, 1 A)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
16621192
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
A&D Weighing
HR-250AZ
252 g
1660.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16641192
Unterlagen ansehen
A&D Weighing
HR-251AZ
62 g/252 g
1565.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16671182
Unterlagen ansehen
A&D Weighing
HR-100AZ
102 g
1630.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16691182
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
A&D Weighing
HR-150AZ
152 g
1635.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Konstruktion, starker Schutz gegen Staub und Wasser
  • Eingebaute interne Kalibrierung auf Knopfdruck (HR-AZ)
  • Stoßdämpferfunktion
  • Automatische Ein-/Ausschaltfunktion
  • Stellfläche der Größe B5 für den Einsatz auf engem Raum
  • Negativ LCD-Display für leicht lesbare Wägeergebnisse
  • SCF – statistische Berechnungsfunktion
  • Standard RS-232C
  • Schneller kompakter SHS-Sensor, Ansprechzeit von etwa 2 Sekunden
  • Schnelle USB-Schnittstelle - keine Treiberinstallation erforderlich (optional)
  • LAN - Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus-Software (optional)
  • Leicht abnehmbarer großer Windschutz
  • Eingebautes wiederaufladbares NiMH-Batteriepack (optional)
Spezifikation
Spezifikation
Umgekehrt beleuchtetes LCD
Rostfreier Stahl
2 Sekunden
11 VA an den Netzadapter (12 V, 1 A)