Learn More
A&D Weighing Analysenwaage Galaxy HR interne Kalibrierung
Eine benutzerfreundliche Waage, die in jedes Budget passt, mit der patentierten C-SHS-Wägetechnologie, die ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein schlankes, kompaktes Design bietet und dieses Modell zu einem der kleinsten platzsparenden Analysegeräte macht
Marke:  A&D Weighing HR-251AZ
1324.49 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16641192
  • 1565.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Konstruktion, starker Schutz gegen Staub und Wasser
  • Eingebaute interne Kalibrierung auf Knopfdruck (HR-AZ)
  • Stoßdämpferfunktion
  • Automatische Ein-/Ausschaltfunktion
  • Stellfläche der Größe B5 für den Einsatz auf engem Raum
  • Negativ LCD-Display für leicht lesbare Wägeergebnisse
  • SCF – statistische Berechnungsfunktion
  • Standard RS-232C
  • Schneller kompakter SHS-Sensor, Ansprechzeit von etwa 2 Sekunden
  • Schnelle USB-Schnittstelle - keine Treiberinstallation erforderlich (optional)
  • LAN - Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus-Software (optional)
  • Leicht abnehmbarer großer Windschutz
  • Eingebautes wiederaufladbares NiMH-Batteriepack (optional)
Spezifikation
Spezifikation
GLP/GMP/ISO
62 g/252 g
0,1 mg/1 mg
HR-251AZ
11 VA an den Netzadapter (12 V, 1 A)
RS-232 C, Quick USB (Option), LAN (Option)
Umgekehrt beleuchtetes LCD
Rostfreier Stahl
2 Sekunden