Learn More
Gadoliniumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363818
Gadoliniumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363818
50 mm
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
Artikelnummer. 11363818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040289.DJ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-54-2
Summenformel Gd
Molekulargewicht (g/mol) 157.25
MDL-Nummer MFCD00011022
InChI-Schlüssel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC-Name Gadolinium
SMILES [Gd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium rod
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Menge 50 mm
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈0.25g/mm
Form Stange, gegossen, Durchmesser ca.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM24L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
ChargennummerN29K056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
ChargennummerN29K054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
ChargennummerT19J051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2023 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
ChargennummerB27R047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
Name des Produkts
Gadoliniumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals >