Learn More
Gadoliniumpulver, -200 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15492557
Gadoliniumpulver, -200 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492557
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15492557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045915.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-54-2
Summenformel Gd
Molekulargewicht (g/mol) 157.25
MDL-Nummer MFCD00011022
InChI-Schlüssel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC-Name Gadolinium
SMILES [Gd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium powder
Farbe Silber
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3089
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.9%
Netzgröße −200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Pulver
Name des Produkts
Gadoliniumpulver, -200 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >