Learn More
Gadoliniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11480270
Gadoliniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480270
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11480270
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012395.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-54-2
Summenformel Gd
Molekulargewicht (g/mol) 157.25
MDL-Nummer MFCD00011022
InChI-Schlüssel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC-Name Gadolinium
SMILES [Gd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.9%
Gewicht ≈1.2g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY05K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number012395.FF,012395.FI
ChargennummerY24G082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number012395.FF,012395.FI
ChargennummerR05I004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number012395.FF,012395.FI
ChargennummerF23N05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012395.FF,012395.FI
ChargennummerU11A037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012395.FF,012395.FI
Name des Produkts
Gadoliniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >