Learn More
Gadoliniumpulver, -40 Mesh, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15481027
Gadoliniumpulver, -40 Mesh, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481027
50 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 15481027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012896.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-54-2
Summenformel Gd
Molekulargewicht (g/mol) 157.25
MDL-Nummer MFCD00011022
InChI-Schlüssel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC-Name Gadolinium
SMILES [Gd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium powder
Farbe Silber
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Menge 50 g
Formelmasse 157.25
Reinheit (%) 99%
Netzgröße −40 Mesh
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerH20L46 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012896.18,012896.09,012896.04
ChargennummerN19F073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012896.18,012896.09,012896.04
ChargennummerF21W031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012896.18,012896.09,012896.04
ChargennummerE26R050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012896.18,012896.09,012896.04
ChargennummerF18L30 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012896.18,012896.09,012896.04
Name des Produkts
Gadoliniumpulver, -40 Mesh, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >