Learn More
asecos™ G-ULTIMATE-90 Gasflaschenschrank Typ 90
Mit Gasflasche
Marke:  asecos™ 3067700130681
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15965726
  • 3585.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich) 
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Einfache Montage von Verbindungsrohren und Gasarmaturen: große Innenhöhe (1890 mm), viele Durchleitungsöffnungen in der Decke des Schrankes
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem; gleichmäßige Belüftung im Schrankinneren  
  • Geprüft und zertifiziert: konform mit strengeren GS-Prinzipien
  • Zertifikate
    • Feuerbeständig bis 90 Minuten
    • Typentest gemäß EN 14470-2
    • EN 16121/16122
    • GS-zertifiziert
    • CE-konform
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-2, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
615 mm
425 x 445 x 1858 mm
Türanschlag, Scharniere rechts
2050 mm
Komfort-Innenausstattung für Gasflaschen
G90.205.060.R
pulverbeschichtet glatt
598 mm
Hellgrau
Gasflaschenschrank
Komfort-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech)
425 mm
615 x 598 x 2050 mm
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen – für Gasflaschen mit bis zu 1 x 50 Litern oder 2 x 10 Litern
1858 mm
Für bis zu 1 Gasflaschen mit 50 l oder 2 Gasflaschen mit 7 l
1
377,50 kg
445 mm
Stahl
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers