Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.2 μm
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods).
Marke: Thermo Scientific™ 77012
390.45 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.2-μm pore size is well-suited for western blotting, and this smaller pore size is ideal for the transfer of low molecular weight proteins or peptides and nucleic acids (<300 bp).
Nitrozellulose ist aufgrund ihrer hohen Affinität zu Proteinen und der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Nachweismethoden (z. B. Chemilumineszenz, chromogen, Fluoreszenz) eine beliebte Bindungsmatrix für Western Blotting. Pierce Nitrozellulosemembranen mit 0,2 und 0,45 Mikron Porengröße sind erhältlich, ebenso wie eine Vielzahl von Packungsgrößen mit vorgeschnittenen Blättern für nahezu jede Anwendung.Leistungsmerkmale:
Hochwertig – Reine 100%ige Nitrozellulosemembranen mit großer Oberfläche und ausgezeichneter Gleichförmigkeit
Auswahl – Erhältlich in Porengrößen von 0,2 und 0,45 μm Nitrozellulosesorten für Peptid- und Proteinanwendungen
Praktisch – Mehrere Größen von vorgeschnittenen Blättern und eine kostengünstige Rolle zum Schneiden auf beliebige Abmessungen
Hohe Bindungsaffinität – Ausgezeichnete Proteinbindung, blockiert leicht und erzeugt einen sehr niedrigen Hintergrund beim Chemolumineszenz-Western Blotting
Spezifikation
12 cm | |
Pierce Nitrozellulosemembran, 0,2 μm, 8 cm x 12cm | |
Blatt | |
0.2 μm | |
Raumtemperatur | |
25 Mini-gel Blots |
8 cm | |
25 Pre-cut Membranes | |
Cellulosenitrat | |
Store membranes flat at ambient temperature, away from chemical vapors. Some solvent vapors may partially dissolve the membranes, which will disrupt the pore structure. Keep membranes out of direct sunlight. Sunlight may cause the nitrocellulose to dry and become brittle. Note: Nitrocellulose membrane filters are highly flammable. Keep away from heat and open flame. Flash point is approximately 2°C. Membranes can be sterilized by steam-autoclaving at 121°C. | |
8 x 12 cm |
Sicherheit und Handhabung
- Nitrocellulose Membranes, 0.2
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitrocellulose
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen