Learn More
Syngene™ G:BOX Mini 6, Gel- und Blot- Dokumentationssystem
GREENER_CHOICE
Das Syngene™ G:BOX Mini 6 Gel- und Blot-Dokumentationssystem bietet eine hervorragende Performance bei der Bildgebung von DNA-Gelen, sichtbaren Proteingelen, Chemolumineszenz-Blots sowie Optionen für blaue, grüne, rote und IR-Fluoreszenzwestern-Blots in einer kleineren Dunkelkammer
Marke:  Syngene™ GBOX-mini-6-E
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15889922
  • 30250.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ G:BOX Mini 6, Gel- und Blot- Dokumentationssystem > Hertz: 50; Pixelgröße: 4.54 x 4.54u; Auflösung: 6 MP