Learn More
Fisherbrand™ Solarbetriebener Tischrechner
Die solarbetriebene Einheit lässt sich bei allen Lichtverhältnissen ablesen
Marke:  Fisherbrand™ 93679-18
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11863172
  • 37.90 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Integrierte Solarzellen und Anleitung
Beschreibung
Beschreibung
Die solarbetriebene Einheit lässt sich bei allen Lichtverhältnissen ablesen
  • Kann Kettenrechnungen durchführen
  • Übergroße Tasten mit 8-stelliger 1,9 cm (0,75 Zoll) großer LCD-Anzeige, abgewinkelt, um Spiegelungen zu vermeiden
  • Das widerstandsfähige Gehäuse aus ABS-Kunststoff hält auch dem rauen Laboralltag stand
  • Standfüße verhindern, dass das Gerät mit verschütteten Flüssigkeiten in Berührung kommt
  • Abmessungen: 16,5 × 11,4 × 0,9 cm (6,5 l × 4,5 B × 0,18 Zoll H)
  • Gewicht: 0,113 kg (4 oz.)
Spezifikation
Spezifikation
Tischrechner – 8-stellig
0,75 in.
8-stellige Anzeige
0.18 Zoll
6,5 in.
4,5 in.
4 oz.
Batterie, Solarzelle
Integrierte Solarzelle und Anleitung
Digital
Große Tasten
6,5 x 0,18 Zoll
0,9 cm
16,5 cm
11,4 cm
113,3 g
Ideal für raue Laboranwendungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Solarbetriebener Tischrechner > 8-stellig; 16,5 cm L x 11,4 cm B x 0,9 cm H; Wt.: 0,113kg