missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EKASTU Safety Atemschutzvollmaske
EKASTU Vollmaske mit beschlagfreiem, nicht reflektierendem, verzerrungsfreiem Polycarbonat-Visier mit großem Sichtfeld.
Marke: EKASTU Safety 466608
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Merkmale:
- Integrierte Sprechmembran
- Die hervorragende Sprachübertragung ermöglicht die Verwendung von Megaphonen, Telefonen und Funkgeräten
- Die universelle Größe ermöglicht eine enge, aber drucklose Passform der Maske, unabhängig von der Gesichtsform
- Ausatemventile mit Ausatemventilvorkammer führen zu einem niedrigen Ausatemwiderstand und verhindern das Eindringen gefährlicher Medien in das Innere der Maske
- Die Innenmaske ist mit 2 Rückschlagventilen ausgestattet, um den Totraum zu verringern und ein Beschlagen des Visierschilds zu verhindern
Spezifikation
DIN EN 136 | |
SFERA (Klasse 3); 1 Ausatemventil | |
Nein | |
universal | |
In Verbindung mit Atemfilter (Normgewinde DIN EN 148-1) | |
EPDM | |
Kratzfest |
mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 | |
schwarz | |
SFERA (Klasse 3) | |
Beschlagfrei, nicht reflektierend, verzerrungsfrei | |
Visier | |
Polycarbonat | |
ca. 630 Gramm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
EKASTU Safety Atemschutzvollmaske > Farbe: Schwarz; Material der Gesichtsmaske: EPDM; Typ: Klasse 3, 1 Ventil
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur