Learn More
Thermo Scientific™ DNase I-Lösung (2.500 U/ml)
Verbesserung der Effizienz der Proteinextraktion dank diesem glykosylierten Polypeptid, das Einzel- und Doppelstrang-DNA in Zelllysaten spaltet.
Marke:  Thermo Scientific™ 90083
121.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10700595
  • 140.00 € / 0.50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Entfernen Sie mit Thermo Scientific™ DNase I unerwünschte DNA aus Zelllysaten, um die Effizienz der Proteinextraktion zu verbessern.
Desoxyribonuklease I (DNase I) ist ein glykosyliertes Einzelstrang-Polypeptid, das unerwünschte Einzel- und Doppelstrang-DNA entfernt. Dazu spaltet das Enzym die DNA in 5' Phosphodinukleotide und kleine Oligonukleotid-Fragmente auf. DNase I ist ein gängiger Zusatz für Zelllysereagenzien, um der durch die DNA verursachten Viskosität in bakteriellen Zelllysaten entgegen zu wirken; darüber hinaus werden die DNA-Templates aus RNA entfernt, die im Rahmen der In-vitro-Transkription erzeugt wurde. Es sind zwei Formen von DNAse erhältlich: Die erste Variante ist bei Proteinanwendungen ausreichend, die zweite eignet sich für alle Anwendungen, die auf DNA-Verdau bei gleichzeitiger Vermeidung von RNA-Beschädigung angewiesen sind.
Leistungsmerkmale:
  • Zerlegt und entfernt unerwünschte DNA aus Proben
  • Spaltet sowohl Einzel- als auch Doppelstrang-DNA
  • Kompatibel mit Thermo Scientific Pierce-Zelllyse-Reagenzien
  • Reduziert die Viskosität bakterieller Lysate (Proteinextrakte), um das Pipettieren zu erleichtern
  • Lieferung als 50 %-ige Glycerinkultur in 10 mM Tris-HCl (pH-Wert 7,5), 10 mM CaCl2, 10 mM MgCl2
  • In zwei praktischen Formaten erhältlich: RNase-getestetes Format für den Schutz von RNA (Art.-Nr. 89835) und preisgünstiges Format für die Proteinextraktion (Art.-Nr. 90083)
Empfohlen für:
Beseitigung der Viskosität, die durch den DNA-Anteil in proteinhaltigen Zelllysaten verursacht wird; Entfernung der DNA-Templates, die bei der In-vitro-Transkription entstehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zelllyseenzyme
Flüssig
0,5 mL
Aufbewahrung bei -20 °C
DNase
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK402870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number90083
ChargennummerZK402871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number90083
ChargennummerZJ402869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2024 Catalog Number90083
ChargennummerZI394862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number90083
ChargennummerZG394863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number90083
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DNase I-Lösung (2.500 U/ml) > Enzymlösung, ohne Glycerin; Proteinextraktion-Format; 0,5 ml