Learn More
Brady™ FreezerBondz Rechteckige Etiketten für Thermotransferdrucker
Gute Leistung in gängigen Laborumgebungen, wie z. B. Vereisungsspray
326.00 € - 1250.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform gemäß 2011/65/EU |
---|---|
Ausführung | Matt |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laborkennzeichnung, Farbbänder der R6400 Serie, Thermotransferdrucker |
Form | Rechteck |
Produktcode | Marke | Menge | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10419473
|
Brady™
805912 |
5000/Rolle | 0,5 in. | 1 in. |
1250.00 €
1 Packung |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11814205
|
Brady™
805914 |
3000/Rolle | 1 in. | 0,9 in. |
540.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11824205
|
Brady™
805915 |
3000/Rolle | 1 in. | 1,9 in. |
646.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11588834
|
Brady™
804788 |
2500/Rolle | 0,37 in. | 1 in. |
326.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15148385
|
Brady™
114287 |
518.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
Beschreibung
Rechteckige Form.- Hervorragende Leistung bei niedrigen Temperaturen
- Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Bei Verwendung mit R6400-Band druckwischfest und lösemittelbeständig
Laborkennung
Spezifikation
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU | |
Unsteril | |
Rechteck |
Matt | |
Laborkennzeichnung, Farbbänder der R6400 Serie, Thermotransferdrucker |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ FreezerBondz Rechteckige Etiketten für Thermotransferdrucker