Learn More
Brady™ FreezerBondz Rechteckige Etiketten für Thermotransferdrucker
Click to view available options
Menge:
1500/Rolle
2500/Rolle
3000/Rolle
5000/Rolle
Dimensions (LxW):
12,70 x 25,40 mm
1 x 1,9 in.
25.4 x 22.86 mm (1 x 0.9 in.)
25.4 x 48.26 mm (1 x 1.9 in.)
9.53 x 25.4 mm (0.37 x 1 in.)
Packungsgröße:
1 PK
1 ROLL
1 Rollen
Beschreibung
Rechteckige Form.
- Hervorragende Leistung bei niedrigen Temperaturen
- Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Bei Verwendung mit R6400-Band druckwischfest und lösemittelbeständig
Laborkennung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform gemäß 2011/65/EU |
| Beschreibung | FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Laborbeschriftung |
| Mehr anzeigen |