Learn More
Brady™ FreezerBondz Rechteckige Etiketten für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11824205
Click to view available options
Menge:
1500/Rolle
2500/Rolle
3000/Rolle
5000/Rolle
Dimensions (LxW):
12,70 x 25,40 mm
1 x 1,9 in.
25.4 x 22.86 mm (1 x 0.9 in.)
25.4 x 48.26 mm (1 x 1.9 in.)
9.53 x 25.4 mm (0.37 x 1 in.)
Packungsgröße:
1 PK
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 11824205
Marke: Brady™ 805915
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gute Leistung in gängigen Laborumgebungen, wie z. B. Vereisungsspray
Rechteckige Form.
  • Hervorragende Leistung bei niedrigen Temperaturen
  • Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
  • Bei Verwendung mit R6400-Band druckwischfest und lösemittelbeständig
Laborkennung
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform gemäß 2011/65/EU
Beschreibung FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Laborbeschriftung
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborkennzeichnung, Farbbänder der R6400 Serie, Thermotransferdrucker
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermotransferdrucker
Enthält Rolle mit 3000 Etiketten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196°C
Anzahl pro Packung 3000 Label(s) / Roll
Menge 3000/Rolle
Form Rechteck
Größe 1 x 1,9 in. (L x B)
Größe (metrisch) 48.26 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 °F bis +266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -160 bis 130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0032 in.
Dicke (metrisch) 0.081 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 27.94 mm
Dimensions (LxW) 25.4 x 48.26 mm (1 x 1.9 in.)
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,9 in.
Breite (metrisch) 48,26 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2.5 cm
Alternate Part Number THT-156-492-3