Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Standard Module, transparent
BIOPHARMA
Mit diesen Rahmen und Kappen für Immuno Standardmodule können Sie Bandplatten mit festen Modulen einfach einsetzen und entfernen.
Marke:  Thermo Scientific™ 460348
85.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10524811
  • 138.00 € / 60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Rahmen und Verschlusskappen für Immuno Standardmodule können Sie Bandplatten mit soliden Modulen einfach einsetzen und entfernen.
  • Der stapelbare Rahmen aus Polyethylen ist für die Ausrichtung des Deckels gekennzeichnet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Nunc Modules
Unsteril
5
60/Karton
Rahmen und Kappen
Polyethylen
60
Standard-Module für die Immunologie
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185279 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/03/2025 Catalog Number460348
Chargennummer184550 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/02/2025 Catalog Number460348
Chargennummer184520 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number460348
Chargennummer184402 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/02/2025 Catalog Number460348
Chargennummer183889 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number460348
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Immuno Standard Module, transparent > Nunc, Rahmen für Nunc Module
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.