Learn More
Buerkle™ Pinzette Edelstahl stumpf, gerade Form
Für exakte Laborarbeiten eignet sich die Pinzette Edelstahl stumpf, gerade Form. Die Pinzette hat eine gerade Form mit stumpfen Enden, deren Innenseiten geriffelt sind. Die Laborpinzette besteht aus Edelstahl und hat einen geriffelten Griff.
5.95 € - 6.14 €
Spezifikation
Anzahl pro Packung | 1 |
---|---|
Bauweise/Design | stumpf, gerade Form |
Material | Edelstahl (1.4301) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Typ | Pinzette |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16339561
|
Buerkle™
5386-0300 |
105 mm |
5.95 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16349561
|
Buerkle™
5386-0302 |
130 mm |
6.14 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16359561
|
Buerkle™
5386-0304 |
160 mm |
6.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für exakte Laborarbeiten
- Gerade Form mit stumpfen Enden, deren Innenseiten geriffelt sind
- Zum Bearbeiten unterschiedlicher Materialien, Gewebe oder Proben
- Die Laborpinzette besteht aus Edelstahl und hat einen geriffelten Griff
Spezifikation
1 | |
Edelstahl (1.4301) | |
Pinzette |
stumpf, gerade Form | |
Lebensmittel | |
1 |