Learn More
Buerkle™ Pinzette Edelstahl stumpf, gerade Form
Für exakte Laborarbeiten eignet sich die Pinzette Edelstahl stumpf, gerade Form. Die Pinzette hat eine gerade Form mit stumpfen Enden, deren Innenseiten geriffelt sind. Die Laborpinzette besteht aus Edelstahl und hat einen geriffelten Griff.
Marke: Buerkle™ 5386-0304
4.96 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für exakte Laborarbeiten
- Gerade Form mit stumpfen Enden, deren Innenseiten geriffelt sind
- Zum Bearbeiten unterschiedlicher Materialien, Gewebe oder Proben
- Die Laborpinzette besteht aus Edelstahl und hat einen geriffelten Griff
Spezifikation
stumpf, gerade Form | |
stumpf, gerade Form | |
Edelstahl (1.4301) | |
Lebensmittel | |
1 |
1 | |
6.30 in. | |
160 mm | |
Pinzette |