Learn More
uvex Faltbare Maske silv-Air Premium 5310 FFP3
Die silv-Air Premium-Produktlinie umfasst klassische, weiße Faltmasken, die sich an verschiedene Gesichtsformen anpassen.Das Kopfband und die integrierte Dichtlippe in allen Schutzklassen sorgen dafür, dass die Masken einfach richtig aufgesetzt werden können und auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können.
Marke: uvex 8765310
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Faltmaske mit Partikelfilterung und Ausatemventil
- Einzeln verpackt
- Farbe: weiß
- Auch mit Kohlefilter erhältlich
Sicherheitsmerkmale
- Zertifizierte FFP3 Gesichtsmaske gemäß EN 149:2001+A1:2009
- D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
- Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
- Das Ausatemventil verringert den Atemwiderstand und die Ansammlung von Wärme und Feuchtigkeit in der Maske
- Flexible und verstellbare Nasenklemme
- Die weiche Dichtlippe gewährleistet eine sichere, bequeme und gut abschließende Position der Maske
- Weiche Materialkanten für hohen Tragekomfort
- Verstellbares Kopfband für einfache Handhabung und bequeme Passform
Spezifikation
EN 149 (D-Kennzeichnung) | |
Flat-fold | |
FFP3 | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Ja | |
Unsteril |
Weiß | |
Ja | |
Polypropylen, Polyester | |
Standard | |
FFP3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Faltbare Maske silv-Air Premium 5310 FFP3 > Filtertyp:Gehäuse FFP3
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur