Learn More
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 Unbehandelte 96-Well-Mikrotiterplatte
Zum Gebrauch bei Fluoreszenz-Immunassays Unbehandelte Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 96-Well-Mikrotiterplatten eignet sich für unpolare Proteine und Peptide.
142.86 € - 148.57 €
Spezifikation
Format | Halbfläche |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
Produktcode | Marke | Farbe | Bindungseigenschaft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Bindungseigenschaft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10105423
|
Greiner Bio-One
675075 |
Weiß | Mittleres Bindungsvermögen |
148.57 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10701634
|
Greiner Bio-One
675077 |
Schwarz | Hohe Bindungskapazität |
142.86 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Reduzierung des Probenvolumens um bis zu 50 %
- STA
Serviceplan
Nein
Garantie
Nein
Spezifikation
Halbfläche | |
Polystyrol | |
Unbehandelt | |
40/Karton |
8 x 12 | |
96 | |
40 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 Unbehandelte 96-Well-Mikrotiterplatte