Learn More
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 Unbehandelte 96-Well-Mikrotiterplatte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10105423
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Bindungseigenschaft:
Hohe Bindungskapazität
Mittleres Bindungsvermögen
Packungsgröße:
40 Stück
Artikelnummer. 10105423
Marke: Greiner Bio-One 675075
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Gebrauch bei Fluoreszenz-Immunassays Unbehandelte Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 96-Well-Mikrotiterplatten eignet sich für unpolare Proteine und Peptide.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
  • Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
  • Reduzierung des Probenvolumens um bis zu 50 %
  • STA
Serviceplan
Nein
Garantie
Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
BreakApart Nein
Bindungseigenschaft Mittleres Bindungsvermögen
Format Halbfläche
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Weiß
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Gesamtvolumen (metrisch) Well 199 μl
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 40
Anzahl pro Packung 10
Menge 40/Karton
RNase-frei Ja
Wellfarbe Weiß