Learn More
Fluorosiliksäure, 35 %, technisch, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 16961-83-4 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 mL |
Summenformel | F6H2Si |
MDL-Nummer | 36289 |
Synonym | hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure |
InChI-Schlüssel | OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P |
SMILES | [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F |
IUPAC-Name | Hexafluorosilizium(2-); Hydron |
Molekulargewicht (g/mol) | 144.091 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Fluorosilicic acid, 35%
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Fluorosilicic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fluorosiliksäure, 35 %, technisch, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur