Learn More
Novus Biologicals™ Fluorescent Particle Array (Streptavidin, Even # peaks) Kit
Used to develop assays for allergy testing, autoimmune diseases, cardiac markers, cytokine detection, endocrine markers, infectious disease markers, isotyping, genotyping, kinase and phosphorylated protein activity, metabolic markers, and tissue typing
Marke:  Novus Biologicals™ NBP3-18599
Artikelnummer. 18694764
  • 884.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store at 4°C. Do not freeze.
Flow Cytometry
5 x 1 mL
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Fluorescent Particle Array (Streptavidin, Even # peaks) Kit > 5 x 1 mL