Learn More
Invitrogen™ FLT1 (VEGFR1) Recombinant Human Protein
FLT1 (VEGFR1) is a receptor tyrosine kinase which plays a critical role in angiogenesis.
Marke:  Invitrogen™ PR6731A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10087082
  • 12820.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Active angiogenesis has been found to play important role in many pathological and physiological processes, such as tumor progression, diabetic retinopathy, rheumatoid arthritis and wound healing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NP_002010
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1 mg
RUO - research use only
FLT1 (VEGFR1), VEGFR1, FLT
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
92.6kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
VEGF Receptors
Recombinant
Baculovirus