Learn More
3M™ Flowstream™ Luftregelsystem
Marke:  3M™ 7100005806
347.95 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11771353
  • 580.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Durchflussregler
Betriebsdruck von 3 bis 8 bar
Integrierter Warnpfeifen, integrierter Aktivkohlefilter, Bandschwenkmechanismus, Zusatzanschluss für Druckluftwerkzeuge, integrierter Schalldämpfer (<65 dBA)
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
3M™ Flowstream™ Luftregelsystem > Luftdurchflussrate: 150/305 l/min