Learn More
Gibco™ CD Hybridoma AGT™ Medium
Chemisch definiertes, proteinfreies Medium nicht tierischen Ursprungs
Marke: Gibco™ 12372017
1188.00 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gibco CD Hybridoma Medium wurde speziell für die Fähigkeit entwickelt, das Wachstum von Hybridomen für die Antikörperproduktion zu unterstützen.
- Möglichkeit zur Unterstützung von Suspensions- und stationären Hybridomzellen und Myelomen
- Formuliert ohne L-Glutamin für Stabilität
- Proteinfreie und chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs
- Praktisches, anwenderfreundliches Advanced Granulation Technology (AGT™) Format
Möglichkeit zur Unterstützung von Suspensions- und stationären Hybridomzellen und Myelomen
- Gibco CD Hybridoma Medium ist für Kulturen rekombinanter Myelomlinien sowie für traditionelle Hybridome geeignet und ermöglicht hohe Zelldichten sowie IgG-Produktion
- Cholesterin-abhängige Kulturen wie NS0 erfordern die Zugabe von 250x Cholesterin-Lipid-Konzentrat
- Gibco CD Hybridom Medium erfordert die Zugabe von 8 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™ Supplement vor der Verwendung
- GlutaMAX Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert.
- Gibco CD Hybridoma Medium ist frei von Komponenten tierischen Ursprungs, proteinfrei und chemisch definiert und ermöglicht eine bessere Reinigung des Proteins von Interesse.
- Gibco chemisch definiertes Medium enthält keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten unbekannter Zusammensetzung.
- Das AGT Format ist ein anwenderfreundliches Trockenpulverformat. Das Granulat löst sich sofort auf und der pH-Wert wird für eine schnelle Medienvorbereitung angepasst.
- Vollständige Anweisungen zur Rekonstitution finden Sie im Produkthandbuch.
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 – 8 °C, dunkel und trocken Versandbedingungen: Gelpackungen Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinfrei, chemisch definiert, Protein-frei | |
CD Hybridom-Medium | |
Unsteril | |
Kein Glutamin, Kein Phenolrot | |
AGT™, Gibco™ | |
Nasseis |
Myelomzellen, Hybridome | |
Pulver (AGT) | |
Serumfrei | |
Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat | |
≤ 10 EU/ml, ≤ 10 EU/ml | |
10 l |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3083049 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 12372003,12372025,12372001,12372017 |
2387907 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12372003,12372025,12372001,12372017 |
2481054 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12372003,12372025,12372001,12372017 |
2519529 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12372003,12372025,12372001,12372017 |
2531012 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12372003,12372025,12372001,12372017 |