Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit Prüfdaten zum UF75
Q/OQ-Dokument mit Temperaturverteilungsprüfung zu einem frei wählbaren Temperaturwert.
Marke:  Memmert™ UF75D00127
Artikelnummer. 17539655
  • 2175.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Umfasst Temperaturverteilungsprüfung mit 9 Temperaturmessstellen (Größe 30) und 27 Messstellen (Größen 55 bis 1060) nach DIN 12880:2007-05 (weitere Temperaturwerte auf Anfrage)
  • PQ-Checkliste als Begleitdokument zur vom Kunden vorgenommenen Validierung
Spezifikation
Spezifikation
UF75 Ofen
IQ/OQ-Dokumentation
Prüfdaten
Name des Produkts
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit Prüfdaten zum UF75 > Kann verwendet werden mit: UF75.