Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex Flash Chromatographiekassetten: Silika
FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt.
Marke: BUCHI 140000026
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen für Standardtrennungen
- Große Auswahl an Kartuschengrößen von 4 g bis 5.000 g
- Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
- Silika ist ideal für Basisanwendungen und polare Verbindungen mit organischen Lösungsmitteln.
- Für Amino funktionalisiertes Silika bietet bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen und ist ideal für Kohlenhydrate.
- C18-funktionalisiertes Kieselgel ist ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
- Diol-funktionalisiertes Kieselgel bietet eine alternative Selektivität für eine Vielzahl von Polaritätstypen und ist ideal für Lipide
- Neutrales Aluminiumoxid ist ideal für Aldehyde, Ketone und Ester
Spezifikation
Polypropylen | |
10 Stück | |
120 g | |
Basisanwendungen, polare Verbindungen |
Silika | |
40 bis 63 μm | |
Silika | |
Jedes Flash-System |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI FlashPure EcoFlex Flash Chromatographiekassetten: Silika > FlashPure EcoFlex; stationäre Phase: Kieselgel; Größe: 120g; Menge: 10 Stück ( 981456S = 1 Stück )
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur