missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex C18
FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt. C18-funktionalisiertes Kieselgel ist ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
Marke: BUCHI 140000057
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen für Standardtrennungen
- Große Auswahl an Kassettengrößen von 4 g bis 5.000 g
- Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
- Silika eignet sich ideal für Basisanwendungen und polare Verbindungen mit organischen Lösungsmitteln.
- Amino-funktionalisiertes Silika bietet bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen und eignet sich ideal für Kohlenhydrate.
- C18-funktionalisiertes Silika eignet sich ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
- Diol-funktionalisiertes Silika bietet eine alternative Selektivität für eine Vielzahl von Polaritätstypen und eignet sich ideal für Lipide
- Neutrales Aluminiumoxid eignet sich ideal für Aldehyde, Ketone und Ester
Spezifikation
Polypropylen | |
1 Stk. | |
1500 g | |
Unpolare Verbindungen, ideal für Peptide |
Gehäuse C18 | |
40 bis 60 μm | |
Gehäuse C18 | |
Jedes Flash-System |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BUCHI FlashPure EcoFlex C18 > FlashPure EcoFlex; stationäre Phase: C18; Größe: 1500g; Menge: 1 St.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur